Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™ con giunto conico smerigliato
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 29/32 NS Socket |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 279 mm |