Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™ con giunto conico smerigliato
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™ con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10627371
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Giunto a bussola:
14/23 NS Socket
19/26 NS Socket
24/29 NS Socket
29/32 NS Socket
45/40 NS Socket
Presa 24/29 NS
Raccordo 14/23 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
17 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 10627371 | 100 mL | 19/26 NS Socket | pezzi 10 |
| 10374971 | 10 L | 29/32 NS Socket | Pezzo |
| 10429800 | 1000 mL | 24/29 NS Socket | pezzi 10 |
| 10171371 | 1000 mL | 45/40 NS Socket | pezzi 10 |
| 11852552 | 1000 mL | 29/32 NS Socket | pezzi 10 |
| 15340885 | 100 mL | Raccordo 14/23 NS | pezzi 10 |
| 15350895 | 100 mL | Presa 24/29 NS | pezzi 10 |
| 10653622 | 25 mL | 19/26 NS Socket | pezzi 10 |
| 10047830 | 250 mL | 14/23 NS Socket | pezzi 10 |
| 10772392 | 250 mL | 19/26 NS Socket | pezzi 10 |
| 10208030 | 250 mL | Presa 24/29 NS | pezzi 10 |
| 10461083 | 3000 mL | 29/32 NS Socket | Pezzo |
| 10781352 | 5 L | 29/32 NS Socket | Pezzo |
| 10697281 | 50 mL | 19/26 NS Socket | pezzi 10 |
| 10572671 | 500 mL | 24/29 NS Socket | pezzi 10 |
| 10165350 | 50 mL | 24/29 NS Socket | pezzi 10 |
| 10529971 | 5 mL | 14/23 NS Socket | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10627371
Fornitore
Lenz Laborglasinstrumente™
N. del fornitore
03001937
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
135.00€
83.16€ / pezzi 10
Risparmia 51.84€
38% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 19/26 NS Socket |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 64 mm |