Learn More
Karl Hecht™ Provetta in vetro borosilicato Duran™
Codice prodotto. 10756572
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Con bordo:
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Con bordo unitSize
10756572 75 mm 12 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10756572 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42788024
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ Assistent™ Borosilicate Round Bottom Test Tubes are manufactured from durable DURAN™ 3.3 borosilicate glass.
  • With or without rim
  • With heavy wall
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Tipo di design Round bottom, heavy wall
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Imballaggio 1Pack
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Test Tube