Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a tre colli in vetro borosilicato DURAN™ con colli laterali inclinati
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Giunto a bussola:
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS collo lato, 14/23 NS collo centro
14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12394
- Two side necks at 20° angles
- With conical ground joints, featuring high taper accuracy and excellent tightness
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato DURAN™, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro |
| Forma del fondo | Rotondo |