Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a due colli in vetro borosilicato DURAN™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
24 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto a bussola:
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS collo lato, 14/23 NS collo centro
14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
NS 14/23 collo laterale, NS 14/23 collo centrale
NS29/NS14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12394
- With side neck at 20° angle
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | In base a DIN 12394 e in aggiunta allo standard DIN |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
| Forma del fondo | Rotondo |