Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a due colli in vetro borosilicato DURAN™
Codice prodotto. 10372751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
24 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto a bussola:
14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
14/23 NS collo lato, 14/23 NS collo centro
14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
NS 14/23 collo laterale, NS 14/23 collo centrale
NS29/NS14
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Dimensione della confezione
10372751 250 mL 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro Pezzo
10602662 1000 mL 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck Pezzo
12633790 100 ml NS 14/23 collo laterale, NS 14/23 collo centrale Pezzo
10332611 100 ml 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro Pezzo
10070281 100 ml 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Pezzo
10204481 250 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Pezzo
10481083 250 mL 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck Pezzo
10284521 250 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Pezzo
10382751 500 mL 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro Pezzo
10388839 50 ml NS29/NS14 Pezzo
10139120 500 mL 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Pezzo
10772512 24 mL NS 14/23 collo laterale, NS 14/23 collo centrale Pezzo
10624271 50 ml 14/23 NS collo lato, 14/23 NS collo centro Pezzo
10181991 500 mL 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10372751 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03214149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.92€
    36.08€ / pezzi 1
    Risparmia 12.84€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Especially made for distillation, reactions and to make solutions or hold, contain and collect chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round Bottom Flasks, Side Neck Angled are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12394
  • With side neck at 20° angle
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità In base a DIN 12394 e in aggiunta allo standard DIN
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato DURAN™, Duran Glass
Giunto a bussola 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
Forma del fondo Rotondo