Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Burette Stopcock Key, side entry, drilled and ground, with three part retaining device
Codice prodotto. 15824518 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
15824518 50/Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15824518 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286035504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    634.61€ / pezzi 50
    Risparmia 95.39€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
For use in burettes.
Lateral DURAN™ burette tap Plug with 3-piece tap locking have a calibrated tip (Øi 0.80-0.85 mm).
  • For the lateral burette outlet e.g. for automatic burettes
  • Burette stopcock key with calibrated tip (Øi 0,80-0,85 mm) for accurate working
  • Ground tap plug, with 3-part tap safety catch
Specifica
Foro spina 2.5 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 12.5 NS
N. per confezione 50/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Installation in glass apparatus and devices