Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Codice prodotto. 10009690
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Include:
No bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10009690
Marca: Hirschmann™ 355036060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
  • Pellet
  • With white graduation
  • Amber glass
  • Acc. to DIN EN ISO 385
Specifica
Colore Brown
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Graduazioni 0.02 mL
Include No bottle
Bilancia Bianco
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0,02 ml
Tipo Automatic Titrating Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385