Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Burettes with White Graduations
Codice prodotto. 13197979
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Materiale del rubinetto:
Glass
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale del rubinetto Dimensione della confezione
13197979 10 mL Glass pezzi 2
13127989 10 mL PTFE pezzi 2
13107989 25 mL Glass pezzi 2
13117989 50 mL Glass pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13197979 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3150160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    242.00€ / pezzi 2
    Risparmia 33.00€
    12% Sconto
In stock
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Amber glass
  • Main point ring graduation
  • With white graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Straight stopcock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Colore Amber
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Graduazioni 0.02 mL
Altezza (sistema metrico) Scale length 500 mm
Bilancia Bianco
Valvola di chiusura Straight
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0,02 ml
Tipo Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385