Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Micro Burettes Blue Graduations
Codice prodotto. 13138009
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Valvola di chiusura:
Lateral
Straight
Materiale del rubinetto:
Glass
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Valvola di chiusura Materiale del rubinetto Dimensione della confezione
13138009 2 mL Lateral Glass pezzi 2
13168009 2 mL Lateral PTFE pezzi 2
13148009 5 mL Lateral Glass pezzi 2
13178009 5 mL Lateral PTFE pezzi 2
13118009 5 mL Straight Glass pezzi 2
13158009 10 mL Lateral Glass pezzi 2
13188009 10 mL Lateral PTFE pezzi 2
13128009 10 mL Straight Glass pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 13138009 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3310140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    358.00€ / pezzi 2
    Risparmia 89.00€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Schellbach
  • Bang pattern
  • Main point ring graduation
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Support base
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.01 mL
Include Bang, Main Point Ring Graduation, Schellbach Stripes, Socket
Materiale spina Glass
Bilancia Blue
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0.01 mL
Tipo Microburet
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385