Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Micro Burettes Blue Graduations
Codice prodotto. 13188009
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Valvola di chiusura:
Lateral
Straight
Materiale del rubinetto:
Glass
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Valvola di chiusura Materiale del rubinetto Dimensione della confezione
13188009 10 mL Lateral PTFE pezzi 2
13138009 2 mL Lateral Glass pezzi 2
13168009 2 mL Lateral PTFE pezzi 2
13148009 5 mL Lateral Glass pezzi 2
13178009 5 mL Lateral PTFE pezzi 2
13118009 5 mL Straight Glass pezzi 2
13158009 10 mL Lateral Glass pezzi 2
13128009 10 mL Straight Glass pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 13188009 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3310360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00€
    492.00€ / pezzi 2
    Risparmia 125.00€
    20% Sconto
In stock
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Schellbach
  • Bang pattern
  • Main point ring graduation
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Support base
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.02 mL
Include Bang, Schellbach Stripes, Socket
Materiale spina PTFE
Bilancia Blue
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0,02 ml
Tipo Microburet
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385