Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class B Burettes with Blue Graduations and Schellbach line
Codice prodotto. 13197989
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
Valvola di chiusura:
Lateral
Straight
Materiale del rubinetto:
Glass
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Valvola di chiusura Materiale del rubinetto Dimensione della confezione
13197989 25 mL Lateral PTFE pezzi 2
13167969 10 mL Straight Glass pezzi 2
13197969 10 mL Straight PTFE pezzi 2
13157989 10 mL Lateral Glass pezzi 2
13187989 10 mL Lateral PTFE pezzi 2
13177969 25 mL Straight Glass pezzi 2
13107979 25 mL Straight PTFE pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13197989 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3210370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    167.40€ / pezzi 2
    Risparmia 23.60€
    12% Sconto
In stock
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Schellbach
  • Short line
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 25 mL
    Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
    Graduazioni 0.05 mL
    Altezza (sistema metrico) Scale length 500 mm
    Include Lateral Stopcock
    Bilancia Blue
    Valvola di chiusura Lateral
    Materiale del rubinetto PTFE
    Tolleranza ±0.045 mL
    Tipo Schellbach Buret
    Class Class B
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385