Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Desiccator Lid, with knob, suitable for all types of bases
The desiccator lid is used to cover or seal the desiccator base.
82.90€ - 148.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for removing moisture from solids; Storage of moisture-sensitive materials over long periods; For applications requiring vacuum desiccation; Drying of materials; Safe working under vacuum
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10007820
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
244106102
DN 200
106.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10712732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
244105706
DN 150
107.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10604861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
244106908
DN 300
148.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10780792
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
244104607
DN 100
82.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10453131
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
244106608
DN 250
111.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ desiccator is a vacuum-suitable laboratory vessel with a ground lid, which is used for storing moisture-sensitive substances and for drying moist products. Separated by a sieve plate (made of metal or porcelain), a drying agent is introduced into the lower part of the desiccator base, which binds the moisture of the substance to be dried, placed on the sieve plate. To accelerate the drying process, a vacuum can be connected if necessary, as the liquid evaporates faster due to a lower pressure in the desiccator. The vacuum is applied via a shut-off valve connection. To facilitate loosening of the lid, the surface grinding of the desiccator must be well greased, since after evacuation the lid is pressed onto the lower part. All DURAN™ desiccators are vacuum-resistant, i.e. they can be used up to the technically maximum possible vacuum.
  • The lid can be opened easily while using the button
  • Suitable for all types of bases
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass 3.3
Ideal for removing moisture from solids; Storage of moisture-sensitive materials over long periods; For applications requiring vacuum desiccation; Drying of materials; Safe working under vacuum