Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dropping Funnel, cylindrical, with scale
Codice prodotto. 10439922 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10439922 50 mL Pezzo
10233361 100 mL Pezzo
10060131 500 mL Pezzo
10408582 250 mL Pezzo
10101551 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10439922 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 241221704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    107.98€ / pezzi 1
    Risparmia 7.02€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
The dropping funnel allows a dosed addition of solutions.
The dosed addition of solutions, reaction mixtures and/or chemicals is ideally carried out using a dropping funnel.
  • With standard ground stopcock and retaining device
  • The rate of supply can be adjusted
  • Cylindrical with scale
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Fired-on, highly durable white print
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 9 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Boro 3.3, Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Uniform and metered liquid supply to a reaction mixture; Measuring liquid amounts
Graduazioni 1 mL
Quantità 1 Ea.