Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, Narrow Neck
Codice prodotto. 11722182 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11722182 250 mL pezzi 10
11702172 25 mL pezzi 10
11712172 50 mL pezzi 10
11702182 100 mL pezzi 10
11712182 200 mL pezzi 10
11732182 300 mL pezzi 10
11742182 500 mL pezzi 10
11752182 1000 mL pezzi 10
11762182 2000 mL pezzi 10
11712412 3000 mL pezzi 2
10189910 5000 mL Pezzo
11669868 125 mL pezzi 10
13479118 150 mL pezzi 10
12626167 800 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11722182 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 212163605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95€
    75.39€ / pezzi 10
    Risparmia 7.56€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Due to conical shape, the flasks is used for mixing liquids.
Thanks to their exceptional properties, such as excellent chemical resistance, nearly inert behaviour and high usage temperature, the original DURAN™ Erlenmeyer flasks are ideal for use in laboratories. Moreover, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion and the resultant high thermal shock resistance are outstanding characteristics. Therefore, DURAN™ Erlenmeyer flasks are particularly suited to use with very high temperatures and fast temperature changes.
  • Easy mixing due to conical form
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 1773
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) base 85 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Size 25 mL without Retrace Code und Sizes 150, 200 and 300 mL non-DIN ISO size
Altezza (sistema metrico) 145 mm
N. per confezione 10/Pk.
Product Type Erlenmeyer Flask
Superficie di scrittura Yes
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Narrow
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Trattamento superficiale None