Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glass Erlenmeyer Flask, Wide Neck
Codice prodotto. 11792182 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11792182 100 mL pezzi 10
11772182 25 mL pezzi 10
11782182 50 mL pezzi 10
11702202 200 mL pezzi 10
11712202 250 mL pezzi 10
11722202 300 mL pezzi 10
11732202 500 mL pezzi 10
11742202 1000 mL pezzi 10
11752202 2000 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11792182 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 212262401
DWK Life Sciences Everyday Essentials
Usa il codice promozionale 27957
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • The wide neck enables easy filling and cleaning
  • Easy mixing due to conical form
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 24450
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) base 64 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Sizes 25, 200, 300 and 2000 mL non-DIN EN ISO size
Altezza (sistema metrico) 105 mm
N. per confezione 10/Pk.
Product Type Erlenmeyer Flask
Superficie di scrittura Yes
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Wide
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Trattamento superficiale None