Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10662351
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
NS19/26
NS29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10662351 100 mL NS29/32 pezzi 10
15340895 1000 mL NS29/32 pezzi 10
10298070 100 mL NS19/26 Pezzo
12034098 100 mL NS19/26 pezzi 10
15390885 200 mL NS29/32 pezzi 10
10741434 250 mL NS29/32 pezzi 10
11965976 300 ml NS29/32 pezzi 10
10434061 500 mL NS29/32 pezzi 10
11955976 500 mL NS29/32 Pezzo
10533831 50 mL NS19/26 pezzi 10
12163991 50 mL NS29/32 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10662351 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03022937
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Include Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile
Giunto rastremato standard NS29/32
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm