Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste per estrattore Duran™
Codice prodotto. 10392951
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10392951 150 mL Pezzo
10740612 100 mL Pezzo
10251741 250 mL Pezzo
10700612 30 mL Pezzo
10662361 70 mL Pezzo
10343051 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10392951 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05395143
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the extraction of liquids with specific light solvents. Lenz Laborglasinstrumente™ Extractor Heads Acc. to Soxhlet are manufactured from durable DURAN™ tubing.
  • Acc to DIN 12602 and Soxhlet
  • With cone NS 29/32
  • Available with/without NS stopcock
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Product Type Extractor Head
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Duran Glass