Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors
Codice prodotto. 11806194
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11806194 250 mL Pezzo
10587321 1000 mL Pezzo
10615051 100 mL Pezzo
10652361 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11806194 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05360049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    263.92€ / pezzi 1
    Risparmia 72.08€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimroth Condenser
Product Type Extractor
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Duran Glass
Include Dimroth condenser
Da utilizzare con (applicazione) For the extraction from solids with solvents
Dimensioni filo GL 14