Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filter Disc Sintered Glass, Porosity 4, edge not fused
A prerequisite for successful work with glass filters is the selection of the right porosity. It is important to select a filter whose largest pore size is slightly below the grain size of the smallest particles still to be separated.
17.25€ - 105.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for vacuum filtration with a maximum resulting pressure difference of 1 bar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) parte superiore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) parte superiore Prezzo Quantità e disponibilità  
15292019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251520407
20 mm
55.40€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15292029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251530408
30 mm
65.55€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15352210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251540409
40 mm
86.75€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10116440
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251590405
90 mm
43.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10441073
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251620405
120 mm
105.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10298390
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251560402
60 mm
19.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11609998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251545407
45 mm
96.95€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11679998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251555408
55 mm
17.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11640009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251565409
65 mm
28.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11630019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251600403
100 mm
91.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15931501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251535406
35 mm
72.05€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10253361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251570403
70 mm
34.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15242019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251510406
10 mm
53.50€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15242029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251525405
25 mm
58.10€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15282039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251550401
50 mm
56.35€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10298440
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251580404
80 mm
38.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11689978
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
251515404
15 mm
55.40€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Glass powder with a certain particle size distribution results in a porous, solid body. These bodies are used as filter material in the form of plates and candles. Made of DURAN™ (borosilicate glass 3.3). They are ideally suited for separations with strong acids or alkalis, for example, and thus offer advantages over other materials such as plastic or paper. Available in 6 different porosity classes according to ISO 4796 as well as ASTM EI28-99. Suitable for vacuum filtration with a maximum resulting pressure difference of 1 bar.
  • Edge non-melted and centered, surfaces untreated
  • Successful work through the correct choice of porosity (The largest pore size should be slightly below the grain size of the smallest particles still to be separated).
  • Available in 6 different porosity classes according to ISO 4796 as well as ASTM EI28-99.
  • Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Suitable for vacuum filtration with a maximum resulting pressure difference of 1 bar