Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filter Head, with Thread
The funnel head of the filter funnel head is to hold the solution to be filtered.
17.50€ - 130.00€
Specifica
Autoclavabile Yes
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtration at reduced pressure; Filtering
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10632941
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247219004
1000 mL
130.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10333151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247215002
250 mL
50.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10212321
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247212408
30 mL
17.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. The filter funnel head consisting of the filter head, sealing ring, glass filter disk and funnel can be dismantled into its individual parts and each individual component can be replaced or varied in order to adapt the filter to the application. The three unit sizes combined with four filter plates of different porosities each create 12 different filter options.
  • Exchangeable filter head according to the filtrate volume
  • with Thread
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Yes
Borosilicate Glass (3.3)
Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtration at reduced pressure; Filtering
1 Ea.