Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filter Tube, Allihn type
Micro filter tubes can be used to filter very small quantities of solution. The Allihn design has a large volume (30 ml) compared to other microfilters.
382.00€ - 415.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Filter design according to Allihn; Filtration of very small quantities; Filtration at reduced pressure; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtering
N. per confezione 10/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
12526548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258532206
Porosity 2
382.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15262049
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258532309
Porosity 3
382.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15272049
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258532403
Porosity 4
415.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15252049
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258532103
Porosity 1
382.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. Filter funnels are filters that are used for solid-liquid separation by means of vacuum. Filter frits have a glass sinter bottom which serves as a filter medium and does not require any further filter paper.
  • Allihn type
  • Suitable for filtration of very small quantities due to filter size
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Filter design according to Allihn; Filtration of very small quantities; Filtration at reduced pressure; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtering
10/Pk.