Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Beute Duran™
Codice prodotto. 10653501
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10653501 250 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10653501 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03012949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    135.73€ / pezzi 10
    Risparmia 96.27€
    41% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
For the collection, mixing and measuring of liquids and cultivating media. Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • Acc to DIN EN ISO 4797
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 29/32 Socket Size
Forma del fondo Piatto
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm