Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Flask with Conical Ground Joint
Codice prodotto. 10333041
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10333041 500 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10333041 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03012958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    253.54€ / pezzi 10
    Risparmia 120.46€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
For the collection, mixing and measuring of liquids and cultivating media. Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • Acc to DIN EN ISO 4797
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 29/32 Socket Size
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm