Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Funnel Adapter
The filter crucible adapter with integrated stem serves to hold the filter funnel.
255.00€ - 292.00€
Specifica
Materiale | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Separation of the filtrate for its further processing; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtration at reduced pressure; Filtering; Matching rubber adapter available |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11736888
|
DWK Life Sciences
243162609 |
41 mm |
275.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11870700
|
DWK Life Sciences
243162206 |
34 mm |
266.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11880700
|
DWK Life Sciences
243163202 |
50 mm |
292.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11860700
|
DWK Life Sciences
243161604 |
27 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. Filter crucibles without stems can be extended with the filter crucible adapter. The integrated outlet stem allows a clean filling of the filtrate into the filtering flask.
- Extension with integrated handle for receiving the filter crucible
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Boro 3.3 | |
Yes | |
Separation of the filtrate for its further processing; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtration at reduced pressure; Filtering; Matching rubber adapter available | |
10/Pk. |