Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Funnel, ribbed
A funnel enables a clean transfer and filtration of liquids.
77.05€ - 474.00€
Specifica
Materiale | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtering of liquids; The spillage of substances is avoided; Filtering |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11747981
|
DWK Life Sciences
213524601 |
100 mm |
357.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11841010
|
DWK Life Sciences
213525709 |
150 mm |
474.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796818
|
DWK Life Sciences
213523802 |
70 mm |
280.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10588811
|
DWK Life Sciences
213526105 |
200 mm |
77.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15261689
|
DWK Life Sciences
213524104 |
80 mm |
298.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
- A sticking to a smooth glass surface and thus a slowing down of the filtration speed is prevented by the ribbed shape
- The ribbed form is ideal for filtering with round-paper
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Boro 3.3 | |
Yes | |
Filtering of liquids; The spillage of substances is avoided; Filtering |