Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gas Sampling Tube
Codice prodotto. 10796981
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
350 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10796981 350 mL Pezzo
10737181 1000 mL Pezzo
10221851 150 mL Pezzo
10057970 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10796981 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05680152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    93.16€ / pezzi 1
    Risparmia 23.84€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 350 mL
Materiale Duran Glass
Tipo Gas Sampling Tube
Include Nozzle GL14 Thread and septa
Certificazione/Conformità DIN 12473-1
Quantità 1 Pack