Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Coil Condenser
Codice prodotto. 10003922
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10003922 NS 29/32 160 mm Pezzo
10395781 NS 14/23 160 mm Pezzo
10204391 NS 24/29 250 mm Pezzo
10732342 NS 29/32 400 mm Pezzo
10695031 NS 29/32 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10003922 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    96.24€ / pezzi 1
    Risparmia 46.76€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Duran™ Glass Coil Condensers made of DURAN™ tubing.
  • Duran™ Glass
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12593 and in addition to DIN
Descrizione Cooling Surface: 240 cm2
Da utilizzare con (applicazione) For condensing vapors
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Quantità 1 Ea.
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale Duran Glass
Tipo Coil Condenser