Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Coil Condenser
Codice prodotto. 10695031
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10695031 NS 29/32 250 mm Pezzo
10395781 NS 14/23 160 mm Pezzo
10204391 NS 24/29 250 mm Pezzo
10003922 NS 29/32 160 mm Pezzo
10732342 NS 29/32 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10695031 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05250304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    110.49€ / pezzi 1
    Risparmia 54.51€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Duran™ Glass Coil Condensers made of DURAN™ tubing.
  • Duran™ Glass
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12593 and in addition to DIN
Descrizione Cooling Surface: 400 cm2
Da utilizzare con (applicazione) For condensing vapors
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Ea.
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale Duran Glass
Tipo Coil Condenser