Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Coil Condenser
Descrizione
- Duran™ Glass
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12593 and in addition to DIN |
| Descrizione | Cooling Surface: 650 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For condensing vapors |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 400 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Coil Condenser |