Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Cold Trap
Codice prodotto. 10682852
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10682852 200mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682852 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05355046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    336.50€ / pezzi 1
    Risparmia 193.50€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
Specifica
Include Cold Trap
Da utilizzare con (applicazione) For direct filling of cooling agents, low cooling agent consumption
Tipo Cold Trap
Materiale Duran Glass
Capacità (sistema metrico) 200mL
Quantità 1Each