Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Column Heads
Codice prodotto. 10356071
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10356071 55mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10356071 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05170144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    898.16€ / pezzi 1
    Risparmia 316.84€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Include With valve stopcock
Lunghezza (sistema metrico) 55mm
Tipo Column Head
Materiale Duran Glass
Quantità 1Each