Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
Codice prodotto. 10539751
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200mm
300mm
500mm
Include:
Fixed Vacuum Jacket
NS Socket and Cone
NS Socket and Cone, Removable Glass jacket
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
10539751 300mm Fixed Vacuum Jacket Pezzo
10722342 200mm NS Socket and Cone Pezzo
10050511 300mm NS Socket and Cone, Removable Glass jacket Pezzo
10057570 500mm NS Socket and Cone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10539751 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05119304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    191.55€ / pezzi 1
    Risparmia 110.45€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Include Fixed Vacuum Jacket
Lunghezza (sistema metrico) 300mm
Tipo Columns acc. to Hempel
Materiale Duran Glass
Quantità 1Each