Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Vigreux
Codice prodotto. 10747141
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
200mm
300mm
600mm
Include:
NS socket and NS cone
With removable glass jacket
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
10747141 NS 14/23 300mm NS socket and NS cone Pezzo
10346261 NS 14/23 300mm With removable glass jacket Pezzo
10396161 NS 24/29 300mm NS socket and NS cone Pezzo
10181421 NS 14/23 200mm NS socket and NS cone Pezzo
10234101 NS 29/32 300mm NS socket and NS cone Pezzo
10355641 NS 29/32 300mm With removable glass jacket Pezzo
10632282 NS 29/32 600mm With removable glass jacket Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10747141 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05130301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    62.89€ / pezzi 1
    Risparmia 24.11€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Specifica
Include NS socket and NS cone
Lunghezza (sistema metrico) 300mm
Tipo Columns acc. to Vigreux
Materiale Duran Glass
Quantità 1Each
Giunto rastremato standard NS 14/23