Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Dimroth Condensers
Codice prodotto. 10642282
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10642282 19/26 160 mm Pezzo
10642472 19/26 250 mm Pezzo
11866194 29/32 250 mm Pezzo
10017810 29/32 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10642282 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05240202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    81.64€ / pezzi 1
    Risparmia 42.36€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Specifica
Certificazione/Conformità acc. to DIN 12591 and in addition to DIN standard
Descrizione Cooling Surface: 140cm2
Da utilizzare con (applicazione) For condensing vapors
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Quantità 1 Each
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Duran Glass
Tipo Dimroth Condenser