Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Dimroth Condensers
Codice prodotto. 11866194
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
11866194 29/32 250 mm Pezzo
10642282 19/26 160 mm Pezzo
10642472 19/26 250 mm Pezzo
10017810 29/32 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11866194 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05240304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    102.32€ / pezzi 1
    Risparmia 22.68€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12591 and in addition to DIN standard
Descrizione Cooling Surface: 440cm2
Da utilizzare con (applicazione) For condensing vapors
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Each
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Duran Glass
Tipo Dimroth Condenser