Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore di espansione in vetro Duran™
Description
- Acc. to DIN 12257
- High taper accuracy of the cones
- Minimized need for grease
- Excellent tightness
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | DIN 12257 e in aggiunta allo standard DIN |
| Cone Size | NS 14/23 |
| Materiale | Vetro Duran™ |
| Product Type | Adattatore ad espansione |
| Quantità | 1 ciascuno |
| N. giunto rastremato standard | NS 29/32 |