Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass GL 14 Thread Dimroth Condenser with Two Threads
Codice prodotto. 10394992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10394992 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10394992 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05246016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    77.71€ / pezzi 1
    Risparmia 61.29€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifications
Descrizione Cooling Surface: 370cm2
Da utilizzare con (applicazione) For Extractors condensing vapors
Quantità 1 Each
Nessun giunto rastremato standard 45/40
Materiale Duran Glass
Tipo Dimroth Condenser