Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass GL 14 Thread Dimroth Condensers
Codice prodotto. 10762903
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10762903 29/32 400 mm Pezzo
11516814 19/26 250 mm Pezzo
10550003 14/23 160 mm Pezzo
11596804 19/26 160 mm Pezzo
10030182 29/32 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10762903 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05240414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    111.03€ / pezzi 1
    Risparmia 38.97€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12591 and in addition to DIN standard
Descrizione Cooling Surface: 740cm2
Da utilizzare con (applicazione) For condensing vapors
Lunghezza camicia (sistema metrico) 400 mm
Quantità 1 Each
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Duran Glass
Tipo Dimroth Condenser