Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads
Codice prodotto. 10139650
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10139650 29/32 160 mm Pezzo
10425192 29/32 400 mm Pezzo
10224214 14/23 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10139650 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05250214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    93.16€ / pezzi 1
    Risparmia 58.84€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads are manufactured from durable DURAN™ tubing.
  • Acc. to DIN 12593
  • With NS socket and cone
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12593 and in addition to DIN
Descrizione Cooling Surface: 240cm2
Da utilizzare con (applicazione) Per vapori di condensazione
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Quantità 1 ciascuno
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Vetro Duran
Tipo Coil Condenser