Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads
Descrizione
- Acc. to DIN 12593
- With NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12593 and in addition to DIN |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per vapori di condensazione |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 400 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Nessun giunto rastremato standard | 29/32 |
| Materiale | Vetro Duran |
| Tipo | Coil Condenser |