Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatore per attività intensive in vetro Duran™
Codice prodotto. 10121602
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10121602 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10121602 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05250314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    105.33€ / pezzi 1
    Risparmia 52.67€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads are manufactured from durable DURAN™ tubing.
  • Acc. to DIN 12593
  • With NS socket and cone
  • With cooling coil and jacket
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
Specifica
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 ciascuno
Materiale Vetro Duran
Tipo Condensatore intensivo