Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di raccolta in vetro Duran
Codice prodotto. 11816114
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11816114 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11816114 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03063570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    49.71€ / pezzi 1
    Risparmia 25.24€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Receiving Flasks are manufactured from durable DURAN glass.
  • With spherical joint socket
  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Evaporators
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm