Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo filettato in vetro Duran™
Codice prodotto. 10002944
Cambia vista
Click to view available options
Cone Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
Nessun giunto rastremato standard:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cone Size Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10002944 NS 29/32 GL 32 Pezzo
10088450 NS 14/23 GL 14 Pezzo
10597741 NS 19/26 GL 14 Pezzo
10692411 NS 19/26 GL 18 Pezzo
10324001 NS 19/26 GL 25 Pezzo
10363901 NS 29/31 GL 14 Pezzo
10708931 NS 24/29 GL 14 Pezzo
10160121 NS 29/32 GL 25 Pezzo
10405801 NS 24/29 GL 18 Pezzo
10632421 NS 29/32 GL 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10002944 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 01313229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.65€
    14.62€ / pezzi 1
    Risparmia 12.03€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 19-01-2027
Provides for secure and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12257
  • Available in a range of socket and thread sizes
  • Minimized need for grease
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Quantità 1 Ea.
Cone Size NS 29/32
Nessun giunto rastremato standard GL 32
Materiale Duran Glass