Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubi filettati in vetro Duran™
Codice prodotto. 10729121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
10729121 1 Pack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10729121 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 01311814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    7.40€ / pezzi 1
    Risparmia 2.60€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Provides for quick and easy leak-tight connections to apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12257
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12257
Materiale Vetro Duran
Quantità confezione 1 Pack
Product Type Provette con filettatura