Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Spiral Condensers
Codice prodotto. 10111571
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10111571 160 mm Pezzo
10633891 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10111571 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05233201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    96.24€ / pezzi 1
    Risparmia 46.76€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For cooling condensates
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Quantità 1 Each
Nessun giunto rastremato standard 14/23
Materiale Duran Glass
Tipo Spiral Condenser