Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glass Stopper, Clear, Semi-hollow, Standard Taper Ground Joint, Octagonal flat head
Clear DURAN™ glass ground stopper.
18.50€ - 54.75€
Specifica
Autoclavabile No
Materiale Boro 3.3
Da utilizzare con (applicazione) Storage of air sensitive reagents, and chemicals; Storage of hygroscopic solids, granules and powders; Storage of pharmaceutical APIs; Sealing laboratory glassware such as flasks, reagent bottles, and mixing cylinders
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10263641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
216241106
ST 34/35
18.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10010141
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
216241603
ST 85/55
54.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10315351
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
216241209
ST 45/40
18.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15632264
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
216241303
ST 60/46
27.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Semi-hollow or solid DURAN™ glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks, separatory funnels or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Note on using DURAN™ glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30°C, the glass stoppers can become stuck!
  • All DURAN™ glass components and therefore suitable for storage of aggressive materials
  • Tight closure due to Standard Taper ground joint
  • Octagonal shaped head
Specifica
Specifica
No
Boro 3.3
Storage of air sensitive reagents, and chemicals; Storage of hygroscopic solids, granules and powders; Storage of pharmaceutical APIs; Sealing laboratory glassware such as flasks, reagent bottles, and mixing cylinders
1 Ea.