Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Test Tubes with Blue Graduations
Descrizione
- With spout for easy and spill-free pouring
- Round base
- Clear glass for excellent clarity
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Spout |
| Quantità | 10/Pk. |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Product Type | Test Tube |
| Graduazioni | 0.1 mL |