Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ O-Ring Sealing Gasket, Black EPDM rubber, GLS 80™ Wide Mouth
Optional sealing gasket for GLS 80™ bottles.
Marca:  DWK Life Sciences 1152913
Codice prodotto. 12826573
  • 11.90€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
EPDM O-Ring gasket improves sealing between GLS 80™ stirred reactor and the glass bottles.
  • Improved sealing with GLS 80™ bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid tight seal
5/Pk.
78 mm
EPDM