Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite per alte temperature DURAN™, rivestito in PTFE, silicone polimerizzato al perossido, PBT rosso
Codice prodotto. 11792332 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) unitSize
11792332 GL 25 pezzi 10
11702342 GL 32 pezzi 10
10222161 GL 45 pezzi 10
11796838 GL 14 pezzi 10
11706848 GL 18 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11792332 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 292401305
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappo a vite con rivestimento interno a tenuta per resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
  • Excellent chemical resistance due to PTFE coating
  • Cap liner forms a tight seal with bottle Peroxide catalysed silicone
  • Peroxide catalysed silicone
  • Suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps
  • Fully compliant with current international food contact regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Descrizione Tappo a vite
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Suitable for dry heat sterilization; Pressure applications; Storage of corrosive reagents; Chemical and thermal reactions; Long term / archival storage of samples, media and reagents; Sampling; Transport and shipping
Materiale PBT, ETFE, Fiberglass
Quantità 10/Pk.
Materiale della vite Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Materiale rivestimento interno PTFE-coated Silicone
Rivestimento interno chiusura PTFE/Silicone
Materiale chiusura PBT with Glass Fiber
Diametro (sistema metrico) 33 mm